Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UCK2 Protein
A cDNA sequence encoding the UCK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13880-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15934999
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UCK2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAGDSEQTLQ NHQQPNGGEP FLIGVSGGTA SGKSSVCAKI VQLLGQNEVD YRQKQVVILS QDSFYRVLTS EQKAKALKGQ FNFDHPDAFD NELILKTLKE ITEGKTVQIP VYDFVSHSRK EETVTVYPAD VVLFEGILAF YSQEVRDLFQ MKLFVDTDAD TRLSRRVLRD ISERGRDLEQ ILSQYITFVK PAFEEFCLPT KKYADVIIPR GADNLVAINL IVQHIQDILN GGPSKRQTNG CLNGYTPSRK RQASESSSRP HLEHHHHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The UCK2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 100mM NaCl, 0.1mM PMSF, 1mM EDTA and 20% glycerol .