Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UCK2 Protein
A cDNA sequence encoding the UCK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | UCK2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15934999
|
enQuireBio™
QP13880-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924999
|
enQuireBio™
QP13880-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914999
|
enQuireBio™
QP13880-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
UCK2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The UCK2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 100mM NaCl, 0.1mM PMSF, 1mM EDTA and 20% glycerol . |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGDSEQTLQ NHQQPNGGEP FLIGVSGGTA SGKSSVCAKI VQLLGQNEVD YRQKQVVILS QDSFYRVLTS EQKAKALKGQ FNFDHPDAFD NELILKTLKE ITEGKTVQIP VYDFVSHSRK EETVTVYPAD VVLFEGILAF YSQEVRDLFQ MKLFVDTDAD TRLSRRVLRD ISERGRDLEQ ILSQYITFVK PAFEEFCLPT KKYADVIIPR GADNLVAINL IVQHIQDILN GGPSKRQTNG CLNGYTPSRK RQASESSSRP HLEHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |