Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAV1 Protein
A cDNA sequence encoding the VAV1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13927-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915149
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
7409
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTEYDKR CCCLREIQQT EEKYTDTLGS IQQHFLKPLQ RFLKPQDIEI IFINIEDLLR VHTHFLKEMK EALGTPGAAN LYQVFIKYKE RFLVYGRYCS QVESASKHLD RVAAAREDVQ MKLEECSQRA NNGRFTLRDL LMVPMQRVLK YHLLLQELVK HTQEAMEKEN LRLALDAMRD LAQCVNEVKR DNETLRQITN FQLSIENLDQ SLAHYGRPKI DGELKITSVE RRSKMDRYAF LLDKALLICK RRGDSYDLKD FVNLHSFQVR DDSSGDRDNK KWSHMFLLIE DQGAQGYELF FKTRELKKKW MEQFEMAISN IYPENATANG HDFQMFSFEE TTSCKACQML LRGTFYQGYR CHRCRASAHK ECLGRVPPCG
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
VAV1 Protein
Research Use Only
VAV1
Human
His
VAV1 protein solution (0.25 mg/ml) containing In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 2mM DTT.