Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YAE1D1 Protein
A cDNA sequence encoding the YAE1D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13980-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925309
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
YAE1D1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSWVQAA SLIQGPGDKG DVFDEEADES LLAQREWQSN MQRRVKEGYR DGIDAGKAVT LQQGFNQGYK KGAEVILNYG RLRGTLSALL SWCHLHNNNS TLINKINNLL DAVGQCEEYV LKHLKSITPP SHVVDLLDSI EDMDLCHVVP AEKKIDEAKD ERLCENNAEF NKNCSKSHSG IDCSYVECCR TQEHAHSENP SPTWILEQTA SLVKQLGLSV DVLQHLKQL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The YAE1D1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.