Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YAE1D1 Protein
A cDNA sequence encoding the YAE1D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | YAE1D1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925309
|
enQuireBio™
QP13980-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915309
|
enQuireBio™
QP13980-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905309
|
enQuireBio™
QP13980-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
YAE1D1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The YAE1D1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSWVQAA SLIQGPGDKG DVFDEEADES LLAQREWQSN MQRRVKEGYR DGIDAGKAVT LQQGFNQGYK KGAEVILNYG RLRGTLSALL SWCHLHNNNS TLINKINNLL DAVGQCEEYV LKHLKSITPP SHVVDLLDSI EDMDLCHVVP AEKKIDEAKD ERLCENNAEF NKNCSKSHSG IDCSYVECCR TQEHAHSENP SPTWILEQTA SLVKQLGLSV DVLQHLKQL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |