Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZADH2 Protein
A cDNA sequence encoding the ZADH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13989-2ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15945339
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
284273
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKLVVT RLSPNFREAV TLSRDCPVPL PGDGDLLVRN RFVGVNASDI NYSAGRYDPS VKPPFDIGFE GIGEVVALGL SASARYTVGQ AVAYMAPGSF AEYTVVPASI ATPVPSVKPE YLTLLVSGTT AYISLKELGG LSEGKKVLVT AAAGGTGQFA MQLSKKAKCH VIGTCSSDEK SAFLKSLGCD RPINYKTEPV GTVLKQEYPE GVDVVYESVG GAMFDLAVDA LATKGRLIVI GFISGYQTPT GLSPVKAGTL PAKLLKKSAS VQGFFLNHYL SKYQAAMSHL LEMCVSGDLV CEVDLGDLSP EGRFTGLESI FRAVNYMYMG KNTGKIVVEL PHSVNSKL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ZADH2 Protein
Research Use Only
ZADH2
Human
His
The ZADH2 solution (0.25 mg/1ml) contains Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 20% glycerol.