missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZADH2 Protein
A cDNA sequence encoding the ZADH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 284273 |
---|---|
Name | ZADH2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ZADH2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945339
|
enQuireBio™
QP13989-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935339
|
enQuireBio™
QP13989-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925339
|
enQuireBio™
QP13989-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
284273 | |
Research Use Only | |
ZADH2 | |
Human | |
His | |
The ZADH2 solution (0.25 mg/1ml) contains Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 20% glycerol. |
ZADH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKLVVT RLSPNFREAV TLSRDCPVPL PGDGDLLVRN RFVGVNASDI NYSAGRYDPS VKPPFDIGFE GIGEVVALGL SASARYTVGQ AVAYMAPGSF AEYTVVPASI ATPVPSVKPE YLTLLVSGTT AYISLKELGG LSEGKKVLVT AAAGGTGQFA MQLSKKAKCH VIGTCSSDEK SAFLKSLGCD RPINYKTEPV GTVLKQEYPE GVDVVYESVG GAMFDLAVDA LATKGRLIVI GFISGYQTPT GLSPVKAGTL PAKLLKKSAS VQGFFLNHYL SKYQAAMSHL LEMCVSGDLV CEVDLGDLSP EGRFTGLESI FRAVNYMYMG KNTGKIVVEL PHSVNSKL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |