Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 384 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 384, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8445-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044661
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Zinc finger protein 384 Protein
Research Use Only
ZNF384
Recombinant Protein
E. coli
MEESHFNSNP YFWPSIPTVS GQIENTMFIN KMKDQLLPEK GCGLAPPHYP TLLTVPASVS LPSGISMDTE SKSDQLTPHS QASVTQNITV VPVPSTGLMT AGVSCSQRWR REGSQSRGPG LVITSPSGSL VTTASSAQTF PISAPMIVSA LPPGSQALQV VPDLSKKVAS TLTEEGGGGG GGGGSVAPKP PRGRKKKRML ESGLPEMNDP YVLSPEDDDD HQKDGKTYRC RMCSLTFYSK SEMQI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol