Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 384 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 384, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Name | Zinc finger protein 384 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | ZNF384 |
Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16044661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16064661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16054661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16074661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16084661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16094661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Zinc finger protein 384 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
ZNF384 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEESHFNSNP YFWPSIPTVS GQIENTMFIN KMKDQLLPEK GCGLAPPHYP TLLTVPASVS LPSGISMDTE SKSDQLTPHS QASVTQNITV VPVPSTGLMT AGVSCSQRWR REGSQSRGPG LVITSPSGSL VTTASSAQTF PISAPMIVSA LPPGSQALQV VPDLSKKVAS TLTEEGGGGG GGGGSVAPKP PRGRKKKRML ESGLPEMNDP YVLSPEDDDD HQKDGKTYRC RMCSLTFYSK SEMQI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |