Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 384 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 384, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8445-ec-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084661
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Zinc finger protein 384 Protein
Research Use Only
ZNF384
Recombinant Protein
E. coli
MEESHFNSNP YFWPSIPTVS GQIENTMFIN KMKDQLLPEK GCGLAPPHYP TLLTVPASVS LPSGISMDTE SKSDQLTPHS QASVTQNITV VPVPSTGLMT AGVSCSQRWR REGSQSRGPG LVITSPSGSL VTTASSAQTF PISAPMIVSA LPPGSQALQV VPDLSKKVAS TLTEEGGGGG GGGGSVAPKP PRGRKKKRML ESGLPEMNDP YVLSPEDDDD HQKDGKTYRC RMCSLTFYSK SEMQI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol