Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza-B Qingdao Protein
A cDNA sequence encoding the Influenza-B Qingdao was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12442-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900439
  • 212.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Influenza-B Qingdao Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Influenza B virus
The B/Qingdao/102/91 solution contains 0.1M NaCl, 10mM Tris HCl, 1mM EDTA pH 8.0, 0.1% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE.