Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque CCL20 / MIP-3 alpha Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5772-ec-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15957659
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001028026.1
CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Research Use Only
CCL20
Recombinant Protein
E. coli
ASNFDCCLRY TDRILHPKFI VGFTQQLANE TCDINAVVFH TKKGLSVCAN PKQTWVKLIV RRLSKKINKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
574182
500 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Macaque
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol