Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10075-ma-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902828
  • 1930.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001036201.1
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
Mammal
APPRLVCDSR VLERYLLEAK EAENVTMGCS ESCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRIEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAV LANSSQPFEP LQLHMDKAIS GLRSITTLLR ALGAQEAISL PDAASAAPLR TITADTFCKL FRVYSNFLRG KLKLYTGEAC RRGDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
719294
100 μg
Not determined.
Full Length
Macaque
His
Tris-based buffer, 50% glycerol