Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AK2 Protein
A cDNA sequence encoding the AK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10510-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15994088
  • 1815.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
AK2 Protein
Research Use Only
Specific activity is > 40 units/mg. One unit will convert 2.0 umoles of ADP to ATP + AMP per minute at pH 7.5 at 37C.
Mouse
His
AK2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 10% glycerol and 1mM DTT.
50 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAPNVL ASEPEIPKGI RAVLLGPPGA GKGTQAPKLA ENFCVCHLAT GDMLRAMVAS GSEL TMDAGKLVSD EMVVELIEKN LETPSCKNGF LLDGFPRTVR QAEMLDDLME KRKEKLDSVI EFSIQDSLLI RRITGRLIHP KSGRSNPPKEPMKDD ITGEPLIRRS DDNEKALKTR LEAYHTQTTP LVEYYRKRGI HCAIDASQTP DIVFASILAA FSKATCKDLV MFI
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.