Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AK2 Protein
A cDNA sequence encoding the AK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | AK2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Specific activity is > 40 units/mg. One unit will convert 2.0 umoles of ADP to ATP + AMP per minute at pH 7.5 at 37C. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15984088
|
enQuireBio™
QP10510-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904098
|
enQuireBio™
QP10510-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994088
|
enQuireBio™
QP10510-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
AK2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAPNVL ASEPEIPKGI RAVLLGPPGA GKGTQAPKLA ENFCVCHLAT GDMLRAMVAS GSEL TMDAGKLVSD EMVVELIEKN LETPSCKNGF LLDGFPRTVR QAEMLDDLME KRKEKLDSVI EFSIQDSLLI RRITGRLIHP KSGRSNPPKEPMKDD ITGEPLIRRS DDNEKALKTR LEAYHTQTTP LVEYYRKRGI HCAIDASQTP DIVFASILAA FSKATCKDLV MFI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 40 units/mg. One unit will convert 2.0 umoles of ADP to ATP + AMP per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
AK2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 10% glycerol and 1mM DTT. |