Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse BCA 1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCA 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10530-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904158
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
55985
5 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50, as measured by its ability to chemoattract human CXCR5-transfected mouse BaF3 cells, is less than 2microg/ml.
Mouse
Untagged
The BCA1 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
BCA 1 Protein
Research Use Only
Cxcl13
Recombinant Protein
E. coli
ILEAHYTNLK CRCSGVISTV VGLNIIDRIQ VTPPGNGCPK TEVVIWTKMK KVICVNPRAK WLQRLLRHVQ SKSLSSTPQA PVSKRRAA
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE.