Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD55 Protein
A cDNA sequence encoding the CD55 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11339-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916928
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
13136
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
DCGPPPDIPN ARPILGRHSK FAEQSKVAYS CNNGFKQVPD KSNIVVCLEN GQWSSHETFC EKSCVAPERL SFASLKKEYL NMNFFPVGTI VEYECRPGFR KQPPLPGKAT CLEDLVWSPV AQFCKKKSCP NPKDLDNGHI NIPTGILFGS EINFSCNPGY RLVGVSSTFC SVTGNTVDWD DEFPVCTEIH CPEPPKINNG IMRGESDSYT YSQVVTYSCD KGFILVGNAS IYCTVSKSDV GQWSSPPPRC IEKSKVPTKK PTINVPSTGT PSTPQKPTTE SVPNPGDQPT PQKPSTVKVS ATQHVPVTKT TVRHPIRTST DKGEPNTGLE HHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
CD55 Protein
Research Use Only
Cd55
Mouse
His
CD55 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.