Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CDNF Protein
A cDNA sequence encoding the CDNF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10548-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904218
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CDNF Protein
5 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
QGLEAGVGPR ADCEVCKEFL DRFYNSLLSR GIDFSADTIE KELLNFCSDA KGKENRLCYY LGATTDAATK ILGEVTRPMS VHIPAVKICE KLKKMDSQIC ELKYGKKLDL ASVDLWKMRV AELKQILQRW GEECRACAEK SDYVNLIREL APKYVEIYPQ TEL
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
CDNF Mouse is able to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons when immobilized at 5-30 microg/mL on a nitrocellulose-coated microplate.
Mouse
Untagged
CDNF protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4.