Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNDP1 Protein
A cDNA sequence encoding the CNDP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11467-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917358
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CNDP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MFSSAHSGLL EKLFHYIDLH QDEFVQTLKE WVAIESDSVQ PVPRLRQKLF QMMALAADKL RNLGAGVESI DLGSQQMPDG QSLPIPPILL AELGSDPEKP TVCFYGHLDV QPAQKDDGWL TDPYTLTEVD GKLYGRGATD NKGPVLAWIN AVSTFRALQQ DLPVNIKLIL EGMEEAGSIA LEELVMREKD HFFSSVDYIV ISDNLWLSQR KPALTYGTRG NCYFTVEVKC RDQDFHSGTF GGILNEPMAD LVALLGSLVD SSGHILIPGI YDQMAPITEG EKTMYKNIDM DLEEYQNINQ VEKFLFDTKE ELLMHLWRYP SLSIHGIEGA FDEPGTKTVI PGRVLGKFSI RLVPTMSPSV VEKQVTQHLE AVFSKRNSFN KMAVSMVLGL HPWTANVNDT QYLAAQRTIK TVFGVNPDMI RDGSTIPIAK IFQAITQKSV MMLPLGAVDD GEHSQNEKIN RWNYIQGSKL FAAFFLELSK QHSGHQMPSS VYLEHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
CNDP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.