Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse En Protein
A cDNA sequence encoding the En was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10587-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914338
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
13805
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Measured by its ability to bind with rhTGF-beta RII/Fc in a functional ELISA. Optimal dilutions should be determined by each laboratory for each application.
Mouse
His
Endoglin was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing no additives.
En Protein
Research Use Only
Eng
Recombinant Protein
Baculovirus
MDRGVLPLPITLLFVIYSFVPTTGLAERVGCDLQPVDPTRGEVT FTTSQVSEGCVAQAANAVREVHVLFLDFPGMLSHLELTLQASKQNGTETQEVF LVLVSNKNVFVKFQAPEIPLHLAYDSSLVIFQGQPRVNITVLPSLTSRKQILDWA ATKGAITSIAALDDPQSIVLQLGQDPKAPFLCLPEAHKDMGATLEWQPRAQTP VQSCRLEGVSGHKEAYILRILPGSEAGPRTVTVMMELSCTSGDAILILHGPPYVS WFIDINHSMQILTTGEYSVKIFPGSKVKGVELPDTPQGLIAEARKLNASIVTSFV ELPLVSNVSLRASSCGGVFQTTPAPVVTTPPKDTCSPVLLMSLIQPKCGNQVMT LALNKKHVQTLQCTITGLTFWDSSCQAEDTDDHLVLSSAYSSCGMKVTAHVV SNEVIISFPSGSPPLRKKVQCIDMDSLSFQLGLYLSPHFLQASNTIELGQQAFVQV SVSPLTSEVTVQLDSCHLDLGPEGDMVELIQSRTAKGSCVTLLSPSPEGDPRFSF LLRVYMVPTPTAGTLSCNLALRPSTLSQEVYKTVSMRLNIVSPDLS
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.