missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse En Protein
A cDNA sequence encoding the En was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1500.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 13805 |
---|---|
Name | En Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | Eng |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914338
|
enQuireBio™
QP10587-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904338
|
enQuireBio™
QP10587-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994328
|
enQuireBio™
QP10587-100UG |
100 μg |
1500.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
13805 | |
Research Use Only | |
Eng | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MDRGVLPLPITLLFVIYSFVPTTGLAERVGCDLQPVDPTRGEVT FTTSQVSEGCVAQAANAVREVHVLFLDFPGMLSHLELTLQASKQNGTETQEVF LVLVSNKNVFVKFQAPEIPLHLAYDSSLVIFQGQPRVNITVLPSLTSRKQILDWA ATKGAITSIAALDDPQSIVLQLGQDPKAPFLCLPEAHKDMGATLEWQPRAQTP VQSCRLEGVSGHKEAYILRILPGSEAGPRTVTVMMELSCTSGDAILILHGPPYVS WFIDINHSMQILTTGEYSVKIFPGSKVKGVELPDTPQGLIAEARKLNASIVTSFV ELPLVSNVSLRASSCGGVFQTTPAPVVTTPPKDTCSPVLLMSLIQPKCGNQVMT LALNKKHVQTLQCTITGLTFWDSSCQAEDTDDHLVLSSAYSSCGMKVTAHVV SNEVIISFPSGSPPLRKKVQCIDMDSLSFQLGLYLSPHFLQASNTIELGQQAFVQV SVSPLTSEVTVQLDSCHLDLGPEGDMVELIQSRTAKGSCVTLLSPSPEGDPRFSF LLRVYMVPTPTAGTLSCNLALRPSTLSQEVYKTVSMRLNIVSPDLS | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
En Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Measured by its ability to bind with rhTGF-beta RII/Fc in a functional ELISA. Optimal dilutions should be determined by each laboratory for each application. | |
Mouse | |
His | |
Endoglin was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing no additives. |