Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTP2 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12063-HIS-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15939248
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
14869
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPPYTIV YFPSPGRCEA MRMLLADQGQ SWKEEVVTID TWMQGLLKPT CLYGQLPKFE DGDLTLYQSN AILRHLGRSL GLYGKNQREA AQVDMVNDGV EDLRGKYGTM IYRNYENGKN DYVKALPGHL KPFETLLSQN QGGKAFIVGD QISFADYNLL DLLLIHQVLA PGCLDNFPLL SAYVARLSAR PKIKAFLSSP EHVNRPINGN GKQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
GSTP2 Protein
Research Use Only
Gstp2
Mouse
His
GSTP2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.