Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTP2 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 14869 |
---|---|
Name | GSTP2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | Gstp2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15939248
|
enQuireBio™
QP12063-HIS-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15929248
|
enQuireBio™
QP12063-HIS-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919248
|
enQuireBio™
QP12063-HIS-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
14869 | |
Research Use Only | |
Gstp2 | |
Mouse | |
His | |
GSTP2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
GSTP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPPYTIV YFPSPGRCEA MRMLLADQGQ SWKEEVVTID TWMQGLLKPT CLYGQLPKFE DGDLTLYQSN AILRHLGRSL GLYGKNQREA AQVDMVNDGV EDLRGKYGTM IYRNYENGKN DYVKALPGHL KPFETLLSQN QGGKAFIVGD QISFADYNLL DLLLIHQVLA PGCLDNFPLL SAYVARLSAR PKIKAFLSSP EHVNRPINGN GKQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |