Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL25 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5467-5ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936199
  • 116.00 € / 5 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
IL25 Protein
Research Use Only
IL25
Recombinant Protein
E. coli
MVSLRIQEGC SHLPSCCPSK EQEPPEEWLK WSSASVSPPE PLSHTHHAES CRASKDGPLN SRAISPWSYE LDRDLNRVPQ DLYHARCLCP HCVSLQTGSH MDPLGNSVPL YHNQTVFYRR PCHGEEGTHR RYCLERRLYR VSLACVCVRP RVMA
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse IL25 bioactivity was confirmed in a PBMC IL-8 production assay (see figure).
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA