missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL25 Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Name | IL25 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Gensymbol | IL25 |
Biologische Aktivität | Mouse IL25 bioactivity was confirmed in a PBMC IL-8 production assay (see figure). |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936199
|
enQuireBio™
QP5467-5UG |
5 μg |
112.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916199
|
enQuireBio™
QP5467-25UG |
25 μg |
263.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15996189
|
enQuireBio™
QP5467-100UG |
100 μg |
655.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926199
|
enQuireBio™
QP5467-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906199
|
enQuireBio™
QP5467-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IL25 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse IL25 bioactivity was confirmed in a PBMC IL-8 production assay (see figure). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
Research Use Only | |
IL25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVSLRIQEGC SHLPSCCPSK EQEPPEEWLK WSSASVSPPE PLSHTHHAES CRASKDGPLN SRAISPWSYE LDRDLNRVPQ DLYHARCLCP HCVSLQTGSH MDPLGNSVPL YHNQTVFYRR PCHGEEGTHR RYCLERRLYR VSLACVCVRP RVMA | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |