Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL25 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5467-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15996189
  • 655.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IL25 Protein
Research Use Only
IL25
Recombinant Protein
E. coli
MVSLRIQEGC SHLPSCCPSK EQEPPEEWLK WSSASVSPPE PLSHTHHAES CRASKDGPLN SRAISPWSYE LDRDLNRVPQ DLYHARCLCP HCVSLQTGSH MDPLGNSVPL YHNQTVFYRR PCHGEEGTHR RYCLERRLYR VSLACVCVRP RVMA
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse IL25 bioactivity was confirmed in a PBMC IL-8 production assay (see figure).
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA