Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LGALS3 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12563-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900829
  • 120.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LGALS3 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
The LGALS3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol, 1mM DTT and 2mM EDTA.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADSFSL NDALAGSGNP NPQGYPGAWG NQPGAGGYPG AAYPGAYPGQ APPGAYPGQA PPGAYPGQAP PSAYPGPTAP GAYPGPTAPG AYPGSTAPGA FPGQPGAPGA YPSAPGGYPA AGPYGVPAGP LTVPYDLPLP GGVMPRMLIT IMGTVKPNAN RIVLDFRRGN DVAFHFNPRF NENNRRVIVC NTKQDNNWGK EERQSAFPFE SGKPFKIQVL VEADHFKVAV NDAHLLQYNH RMKNLREISQ LGISGDITLT SANHAMI