Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LYVE1 Protein
A cDNA sequence encoding the LYVE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12610-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920989
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LYVE1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MLQHTSLVLL LASIWTTRHP VQGADLVQDL SISTCRIMGV ALVGRNKNPQ MNFTEANEAC KMLGLTLASR DQVESAQKSG FETCSYGWVG EQFSVIPRIF SNPRCGKNGK GVLIWNAPSS QKFKAYCHNS SDTWVNSCIP EIVTTFYPVL DTQTPATEFS VSSSAYLASS PDSTTPVSAT TRAPPLTSMA RKTKKICITE VYTEPITMAT ETEAFVASGA AFKNEAAGFG GVPTALLVLA LLFFGAAAVL AVCYVKRYVK AFPFTTKNQQ KEMIETKVVK EEKADDVNAN EESKKTIKNP EEAKSPPKTT VRCLEAEV
Greater than 95.0% as determined by:(a)Analysis by RP-HPLC. (b)Analysis by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
LYVE1 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing no additives.