Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LYVE1 Protein
A cDNA sequence encoding the LYVE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | LYVE1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15940989
|
enQuireBio™
QP12610-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920989
|
enQuireBio™
QP12610-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930989
|
enQuireBio™
QP12610-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
LYVE1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
LYVE1 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MLQHTSLVLL LASIWTTRHP VQGADLVQDL SISTCRIMGV ALVGRNKNPQ MNFTEANEAC KMLGLTLASR DQVESAQKSG FETCSYGWVG EQFSVIPRIF SNPRCGKNGK GVLIWNAPSS QKFKAYCHNS SDTWVNSCIP EIVTTFYPVL DTQTPATEFS VSSSAYLASS PDSTTPVSAT TRAPPLTSMA RKTKKICITE VYTEPITMAT ETEAFVASGA AFKNEAAGFG GVPTALLVLA LLFFGAAAVL AVCYVKRYVK AFPFTTKNQQ KEMIETKVVK EEKADDVNAN EESKKTIKNP EEAKSPPKTT VRCLEAEV | |
Greater than 95.0% as determined by:(a)Analysis by RP-HPLC. (b)Analysis by SDS-PAGE. |