Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5402-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15906049
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_035743.2
RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Research Use Only
TNFSF11
Recombinant Protein
E. coli
MPAMMEGSWL DVAQRGKPEA QPFAHLTINA ASIPSGSHKV TLSSWYHDRG WAKISNMTLS NGKLRVNQDG FYYLYANICF RHHETSGSVP TDYLQLMVYV VKTSIKIPSS HNLMKGGSTK NWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRAGEEISIQ VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VQDID
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
21943
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 induces TNF-alpha production in RAW cells (typical ED50 is 50-75 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring Osteoclast formation (significanty different from control at Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 concentrations greater than 50 ng/ml).
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate and 20 mM sodium chloride, pH 7.5