Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 7420.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_035743.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 21943 |
Name | RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936049
|
enQuireBio™
QP5402-2UG |
2 μg |
112.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916049
|
enQuireBio™
QP5402-10UG |
10 μg |
263.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906049
|
enQuireBio™
QP5402-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15946049
|
enQuireBio™
QP5402-500UG |
500 μg |
4515.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926049
|
enQuireBio™
QP5402-1MG |
1 mg |
7420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_035743.2 | |
RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 induces TNF-alpha production in RAW cells (typical ED50 is 50-75 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring Osteoclast formation (significanty different from control at Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 concentrations greater than 50 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate and 20 mM sodium chloride, pH 7.5 |
21943 | |
Research Use Only | |
TNFSF11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPAMMEGSWL DVAQRGKPEA QPFAHLTINA ASIPSGSHKV TLSSWYHDRG WAKISNMTLS NGKLRVNQDG FYYLYANICF RHHETSGSVP TDYLQLMVYV VKTSIKIPSS HNLMKGGSTK NWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRAGEEISIQ VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VQDID | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |