Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SPR Protein
A cDNA sequence encoding the SPR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13581-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15994039
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SPR Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAGGLG CAVCVLTGAS RGFGRALAPQ LARLLSPGSV MLVSARSESM LRQLKEELGA QQPDLKVVLA AADLGTEAGV QRLLSAVREL PRPEGLQRLL LINNAATLGD VSKGFLNVND LAEVNNYWAL NLTSMLCLTS GTLNAFQDSP GLSKTVVNIS SLCALQPYKG WGLYCAGKAA RDMLYQVLAA EEPSVRVLSY APGPLDNDMQ QLARETSKDP ELRSKLQKLK SDGALVDCGT SAQKLLGLLQ KDTFQSGAHV DFYDC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
SPR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 1mM DTT and 10% glycerol.