Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SPR Protein
A cDNA sequence encoding the SPR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | SPR Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914049
|
enQuireBio™
QP13581-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904049
|
enQuireBio™
QP13581-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994039
|
enQuireBio™
QP13581-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SPR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SPR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAGGLG CAVCVLTGAS RGFGRALAPQ LARLLSPGSV MLVSARSESM LRQLKEELGA QQPDLKVVLA AADLGTEAGV QRLLSAVREL PRPEGLQRLL LINNAATLGD VSKGFLNVND LAEVNNYWAL NLTSMLCLTS GTLNAFQDSP GLSKTVVNIS SLCALQPYKG WGLYCAGKAA RDMLYQVLAA EEPSVRVLSY APGPLDNDMQ QLARETSKDP ELRSKLQKLK SDGALVDCGT SAQKLLGLLQ KDTFQSGAHV DFYDC | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |