Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF-120 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5215-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15905709
  • 730.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001273987.1
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MAPTTEGEQK SHEVIKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNITMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPEKCDKPR R
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
VEGF-120 Protein
Research Use Only
VEGFA
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA