Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF-120 Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 5600.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001273987.1
Name VEGF-120 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol VEGFA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15935709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5215-2UG
2 μg
112.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5215-10UG
10 μg
263.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15905709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5215-100UG
100 μg
730.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15945709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5215-500UG
500 μg
3430.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15925709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5215-1MG
1 mg
5600.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001273987.1
Research Use Only
VEGFA
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
VEGF-120 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MAPTTEGEQK SHEVIKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNITMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPEKCDKPR R
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.