Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia Miyamotoi GlpQ Protein
A cDNA sequence encoding the Borrelia Miyamotoi GlpQ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11187-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15946418
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Borrelia Miyamotoi GlpQ Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Borrelia Miyamotoi GlpQ is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers