Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DnaK SBD Protein
A cDNA sequence encoding the DnaK SBD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11687-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15998038
  • 212.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DnaK SBD Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MNEDEIQKMV RDAEANAEAD RKFEELVQTR NQGDHLLHST RKQVEEAGDK LPADDKTAIESALTALETAL KGEDKAAIEA KMQELAQVSQ KLMEIAQQQH AQQQTAGADASANNAKDDDVVDAEFEEVKDKK
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The protein contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT and 10%Glycerol.