missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DnaK SBD Protein
A cDNA sequence encoding the DnaK SBD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1515.00 €
Spezifikation
Name | DnaK SBD Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15918048
|
enQuireBio™
QP11687-20UG |
20 μg |
137.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15998038
|
enQuireBio™
QP11687-100UG |
100 μg |
212.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908048
|
enQuireBio™
QP11687-1MG |
1 mg |
1515.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
DnaK SBD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT and 10%Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNEDEIQKMV RDAEANAEAD RKFEELVQTR NQGDHLLHST RKQVEEAGDK LPADDKTAIESALTALETAL KGEDKAAIEA KMQELAQVSQ KLMEIAQQQH AQQQTAGADASANNAKDDDVVDAEFEEVKDKK | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |