Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbC Protein
A cDNA sequence encoding the DsbC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11704-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15908098
  • 137.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
947363
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
DDAAIQQTLA KMGIKSSDIQ PAPVAGMKTV LTNSGVLYIT DDGKHIIQGP MYDVSGTAPVNVTNKMLLKQ LNALEKEMIV YKAPQEKHVI VFTDITCGY CHKLHEQMAD YNALGITVRYLAFPRQGLDS DAEKEMKAIW CAKDKNKAFD DVMAGKSVAP ASCDVDIADH YVLGVQLGVSGTPAVVLSNG TLVPGYQPPK EMKEFLDEHQ KMTSGK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
DsbC Protein
Research Use Only
dsbC
Other
Untagged
1 mg/ml solution containing 20mM phosphate buffer pH 7.5 and 20mM EDTA.