Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbC Protein
A cDNA sequence encoding the DsbC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2120.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 947363 |
---|---|
Name | DsbC Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | dsbC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15908098
|
enQuireBio™
QP11704-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15928098
|
enQuireBio™
QP11704-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918098
|
enQuireBio™
QP11704-1MG |
1 mg |
2120.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
947363 | |
Research Use Only | |
dsbC | |
Other | |
Untagged | |
1 mg/ml solution containing 20mM phosphate buffer pH 7.5 and 20mM EDTA. |
DsbC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DDAAIQQTLA KMGIKSSDIQ PAPVAGMKTV LTNSGVLYIT DDGKHIIQGP MYDVSGTAPVNVTNKMLLKQ LNALEKEMIV YKAPQEKHVI VFTDITCGY CHKLHEQMAD YNALGITVRYLAFPRQGLDS DAEKEMKAIW CAKDKNKAFD DVMAGKSVAP ASCDVDIADH YVLGVQLGVSGTPAVVLSNG TLVPGYQPPK EMKEFLDEHQ KMTSGK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |