Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Internalin-A Protein
A cDNA sequence encoding the Internalin-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12452-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900469
  • 263.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Internalin-A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MANENNFLEI MSETKEIKIV NIPDNNLKKV LNKSLNKSEN SDLTVKDLES IEYLYGIAEN ISNIEGLEYC KNLKILSLQN NDNSKKENFN TITDLSPLKY LKNLVVLDLR NNKISDLSPL ENLTNLESLR LSGNNISNIS PLNKLESLTT LTLSYNEITD ISTISNLKNL THLALYNNKI EDISSLKENT KLQNLSLGFN KIKDISVLSN LKNLYDLSLE ENNIKSIKSL SNLHKLSNIN LKNNKIEDIS PLETCNDFFE KLILDGNRIS DISSLSKKEI IVCSINNQTI TIKDWKVSDN NSFEIKLPND NLDIKIDNIS ENGTFIDNSI KWTNISPKSK LSFEFKQDID NDIHSIFYSG TVRFKRLEHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Internalin-A is lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 20mM PB pH 7.4 and 300mM NaCl.