Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MMLV RT Protein
A cDNA sequence encoding the MMLV RT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12705-10000U
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901289
  • 212.00 € / 10000 Einheiten
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MMLV RT Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl, 0.1M NaCl, 0.1% Triton X-100, 2mM DTT, 0.1mM EDTA and 50% glycerol.
10000 IU
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged