Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MutY Protein
A cDNA sequence encoding the MutY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12757-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921449
  • 137.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MutY Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQASQFS AQVLDWYDKY GRKTLPWQID KTPYKVWLSE VMLQQTQVAT VIPYFERFMA RFPTVTDLAN APLDEVLHLW TGLGYYARAR NLHKAAQQVA TLHGGKFPET FEEVAALPGV GRSTAGAILS LSLGKHFPIL DGNVKRVLAR CYAVSGWPGK KEVENKLWSL SEQVTPAVGV ERFNQAMMDL GAMICTRSKP KCSLCPLQNG CIAAANNSWA LYPGKKPKQT LPERTGYFLL LQHEDEVLLA QRPPSGLWGG LYCFPQFADE ESLRQWLAQR QIAADNLTQL TAFRHTFSHF HLDIVPMWLP VSSFTGCMDE GNALWYNLAQ PPSVGLAAPV ERLLQQLRTG APV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
The MutY solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 20% glycerol.