Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Sincalide Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP13506-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913789
  • 137.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Sincalide Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The Sincalide was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 99.0% as determined by RP-HPLC.