Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p47 Protein
A cDNA sequence encoding the T. pallidum p47 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13675-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914349
  • 1515.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
T. pallidum p47 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
8M urea, 10mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 1mM DTT.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Treponema Pallidum protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.