Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p47 Protein
A cDNA sequence encoding the T. pallidum p47 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1515.00 €
Spezifikation
Name | T. pallidum p47 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904349
|
enQuireBio™
QP13675-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924349
|
enQuireBio™
QP13675-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914349
|
enQuireBio™
QP13675-1MG |
1 mg |
1515.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
T. pallidum p47 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Treponema Pallidum protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
8M urea, 10mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 1mM DTT. |