Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p47 Protein
A cDNA sequence encoding the T. pallidum p47 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13675-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924349
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
T. pallidum p47 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
8M urea, 10mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 1mM DTT.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Treponema Pallidum protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.