Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Y. Enterocolitica (O:9) YopH Protein
A cDNA sequence encoding the Y. Enterocolitica (O:9) YopH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
910.00 € - 6055.00 €
Spezifikation
Name | Y. Enterocolitica (O:9) YopH Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935299
|
enQuireBio™
QP13977-50UG |
50 μg |
910.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915299
|
enQuireBio™
QP13977-100UG |
100 μg |
1365.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925299
|
enQuireBio™
QP13977-1MG |
1 mg |
6055.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Y. Enterocolitica (O:9) YopH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Y. Enterocolitica (O:9) YopH is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |