Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase, was expressed in the hosts and tags indicated. P
Marke:  enQuireBio™ QP7215-ec-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087750
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_253096.1
P. aeruginosa UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
Research Use Only
lpxC
Recombinant Protein
E. coli
MIKQRTLKNI IRATGVGLHS GEKVYLTLKP APVDTGIVFC RTDLDPVVEI PARAENVGET TMSTTLVKGD VKVDTVEHLL SAMAGLGIDN AYVELSASEV PIMDGSAGPF VFLIQSAGLQ EQEAAKKFIR IKREVSVEEG DKRAVFVPFD GFKVSFEIDF DHPVFRGRTQ QASVDFSSTS FVKEVSRART FGFMRDIEYL RSQNLALGGS VENAIVVDEN RVLNEDGLRY EDEFVKHKIL DAIGDLYLLG NSLIGEFRGF KSGHALNNQL LRTLIADKDA WEVVTFEDAR TAPISYMRPA AAV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
881292
50 μg
Not determined.
Full Length
P. aeruginosa
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol