missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase, was expressed in the hosts and tags indicated. P
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_253096.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 881292 |
Name | P. aeruginosa UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16047750
|
enQuireBio™
QP7215-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16087750
|
enQuireBio™
QP7215-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16037750
|
enQuireBio™
QP7215-ec-100ug |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16067750
|
enQuireBio™
QP7215-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16077750
|
enQuireBio™
QP7215-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16057750
|
enQuireBio™
QP7215-ec-1mg |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_253096.1 | |
P. aeruginosa UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
P. aeruginosa | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
881292 | |
Research Use Only | |
lpxC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIKQRTLKNI IRATGVGLHS GEKVYLTLKP APVDTGIVFC RTDLDPVVEI PARAENVGET TMSTTLVKGD VKVDTVEHLL SAMAGLGIDN AYVELSASEV PIMDGSAGPF VFLIQSAGLQ EQEAAKKFIR IKREVSVEEG DKRAVFVPFD GFKVSFEIDF DHPVFRGRTQ QASVDFSSTS FVKEVSRART FGFMRDIEYL RSQNLALGGS VENAIVVDEN RVLNEDGLRY EDEFVKHKIL DAIGDLYLLG NSLIGEFRGF KSGHALNNQL LRTLIADKDA WEVVTFEDAR TAPISYMRPA AAV | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |